Diethylentriaminpentaessigsäure 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyms: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid

114320010 114322500 114320050
ACRO114320010EA 221 CHF
ACRO114320010 ACRO114322500 ACRO114320050
Diethylentriaminpentaessigsäure 98+%
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393.35 g/mol
Melting Pt: 220 °C (Zers.)
Dichte: 1.56 g/cm³
Flash-Pt: 200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
Merck Index: 13,07202

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR