Avantor® ACE® C4, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-113-0302EA 0 CHF
ACE-113-0302 ACE-113-0502 ACE-113-0503 ACE-113-0546 ACE-113-1002 ACE-113-1003 ACE-113-1046 ACE-113-1502 ACE-113-1503 ACE-113-1546 ACE-113-0101GD ACE-113-0102GD ACE-113-0103GD ACE-113-10003 ACE-113-15003 ACE-113-005003GD
Avantor® ACE® C4, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C4-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese SäulenMore Product Information