D(+)-Raffinose Pentahydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: D-(+)-Raffinose pentahydrate, Gossypose pentahydrate, (3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate, Melitriose pentahydrate, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose pentahydrate
A6882.0100
A6882.0100EA 387 CHF
A6882.0100
D(+)-Raffinose Pentahydrat
D(+)-Raffinose Pentahydrat
Formel: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594.52 g/mol
Melting Pt: 80
Dichte: 1.516 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071590
CAS-Nummer: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279