Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: NSC 5064, Luminol, 5-Amino-2,3-Dihydro-1,4-Phthalazinedione, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
A2185.0005
A2185.0005EA 159 CHF
A2185.0005
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4