2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyms: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium

A16922.AE A16922.AP A16922.0F
A16922.AEEA 75.9 CHF
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz

CAS No.: 3811-73-2 Molecular Formula: C5H4NNaOS Formula Weight: 149.15 Refractive Index: 1.4825 Beilstein Reference: 4026050 Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD01941547

Formel: C₅H₄NNaOS
Dichte: 1.238
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Merck Index: 14,7994

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR