Paraformaldehyd ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyms: Polyoxymethylene

A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 511 CHF
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Siedepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 120…170 °C (dec.)
Dichte: 1.30
Flash-Pt: 71 °C (159 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7025

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR