Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
98108.290EA 37.9 CHF
98108.290 98108.360 98108.400
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l