Methylorange-Bromkresolgrün in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1054801 gemischter Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
87870.180EA 140 CHF
87870.180
Methylorange-Bromkresolgrün in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1054801 gemischter Indikator
Methylorange-Bromkresolgrün
Colour change: pH 3.0 (orange) to pH 4.4 (olive-green)
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.