Aluminiumchlorid Reag. Ph. Eur. 1002702

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: Aluminum chloride

87765.290EA 328 CHF
87765.290
Aluminiumchlorid Reag. Ph. Eur. 1002702
Aluminiumchlorid

Starting materials: Aluminium chloride R / Glacial acetic acid R/ Methanol R.


Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Siedepunkt: 180
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) I
Merck Index: 13,00335

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR