Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
86170.290EA 115 CHF
86170.290
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Salzsäure
Formel: HCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) (result of analysis at point of filling) 0.9980 – 1.0020