Ethanol eurodenaturiert ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)

Lieferant: VWR Chemicals

85825.360EA 37.6 CHF
85825.360 85825.440 85825.550
Ethanol eurodenaturiert ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol eurodenaturiert
Formel: H₃CCH₂OH
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay (V/V) min. 68.4%
Denatonium benzoate (ppm) 7.9 - 9.2 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.68 - 0.80 %
2-Propanol (V/V) 0.68 - 0.80%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR