Oxalsäure 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyms: Ethanedioic acid

85807.290EA 58.6 CHF
85807.290
Oxalsäure 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
Merck Index: 13,06980

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR