VWR® ARISTAR®, Aluminium-Standardlösungen für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
85548.180EA 170 CHF
85548.180 457202A
VWR® ARISTAR®, Aluminium-Standardlösungen für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Aluminium-Standards
  • Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I 18 Megaohm
  • Lösung mittels Titration gemessen
  • Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
  • Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
  • Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
1000 ppm entspricht 1000 mg/L
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.