Teststreifen, Nitrit, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
85440.601EA 43 CHF
85440.601
Teststreifen, Nitrit, Dosatest
Umwelt-Prüfkits
Gebrauchsfertiges Kit, welches alle notwendigen Reagenzien enthält.
  • Schnell und bequem
  • Einfach zu handhaben
Semiquantitative Ergebnisse innerhalb von 10 bis 120 Sekunden.
Die Farbtafeln sind präzise angepasst und überprüft mittels zertifizierter Standardlösungen, die direkt auf NIST-Standards zurückgeführt werden können.
Verpackung: Eine Schachtel enthält 100 Teststreifen von je 6×95 mm