VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
85042.001EA 127 CHF
85042.001 85041.001 85043.001 85044.001 85045.001 85046.001 85041.002 85042.002 85043.002 85044.002 85045.002 85046.002
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Puffer pH-Puffer
Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten.
  • Praktische, farbcodierte 20-ml- und 30-ml-Beutel – nur zum Einmalgebrauch – kein Kontaminationsrisiko
  • Ideal für Vor-Ort-Analysen
  • Rückführbar auf SRM von NIST
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Zwei Versionen erhältlich: 30 × 30 ml in einer Standardbox und 30 × 20 ml in einer benutzerfreundlichen Spenderbox
Bitte beachten