Multielement-Kalibrierstandard IV in verd. Salpetersäure für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
85025.180EA 290 CHF
85025.180
Multielement-Kalibrierstandard IV in verd. Salpetersäure für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
23 Elemente: 1000 mg/L Ag; Al; B; Ba; Bi; Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Ga; In; K; Li; Mg; Mn; Na; Ni; Pb; Sr; Tl; Zn (HNO₃ 2%)