Citrat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84964.180EA 101 CHF
84964.180
Citrat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Citrat-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.