Acetonitril mit 0,05% (v/v) Trifluoressigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals


Unter Stickstoff abgepackt

84863.320EA 263 CHF
84863.320
Acetonitril mit 0,05% (v/v) Trifluoressigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Acetonitril mit 0,05% (v/v) Trifluoressigsäure

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.9 %
Nominal concentration (TFA; v/v) 0.0475 to 0.0525 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Transmittance (195 nm) Min.20 %
Transmittance (200 nm) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR