E/E 70% 70 v/v, TechniSolv®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: Ethyl alcohol

83801.360EA 65.6 CHF
83801.360 83801.410 83801.360_T 83801.410_T 83801.290
E/E 70% 70 v/v, TechniSolv®
Ethanol

Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3
Melting Pt: -117
Flash-Pt: 22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay (V/V) Min. 69.5 %
Density (20/20) 0.880 - 0.890


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR