Dichlormethan, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8% stabilisiert

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyms: Methylene chloride

Stabilization: 20 ppm Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen)
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83682.230EA 98.1 CHF
83682.230 83682.290
Dichlormethan, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Dichlormethan

Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.

Formel: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Siedepunkt: 39.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR