Gestützte Flüssigextraktionsplatten, J.T.Baker® BAKERBOND®
Lieferant: Avantor
8182-96EA 243 CHF
8182-96 8182-02 8183-04 8183-96
Gestützte Flüssigextraktionsplatten, J.T.Baker® BAKERBOND®
Protein-Aufbereitungs Proteinreinigungs-Reagenzien
J.T.Baker® BAKERBOND® Platten für die unterstützte Flüssigextraktion (Supported Liquid Extraction, SLE) sind eine ideale und schnellere Alternative zu herkömmlichen Flüssig-Flüssig-Extraktionsmethoden und ermöglichen eine hervorragende Rückgewinnung von Analyten aus biologischen Matrices.
  • Verpackungsmaterial aus Kieselgur
  • Einfaches Protokoll
  • Schneller und einfacher als die Flüssig-Flüssig-Extraktion
  • 96-Well-Platten- oder Kartuschenformate erhältlich
  • Kann zur Proteinentfernung verwendet werden
Diese Probenvorbereitungsmethode kann vor chromatographischen Methoden wie LC-MS, HPLC und UHPLC, eingesetzt werden und ist für Säuren, Basen und neutrale Verbindungen vielseitig anwendbar.