VWR®, Reinraum-Klebebänder zum Verschließen von Wafer-Behältern
Lieferant: VWR Collection
817-0100EA 27.2 CHF
817-0100 817-0095 817-0059 817-0063 817-0065 817-0101 817-0096 817-0099 817-0097 817-0098 817-0152
VWR®, Reinraum-Klebebänder zum Verschließen von Wafer-Behältern
Klebebänder
Diese Klebebänder mit Polyethylen-Rückseite und Acrylkleber verfügen über eine niedrige Ausgasung und lassen sich leicht und rückstandslos entfernen. Sie werden hauptsächlich für die Farbkodierung und das Abdichten von Wafer-Behältern verwendet.
  • Überkleben (zum Schutz von Papieraufklebern)
  • Wartung
  • Farbkodierung
Die Klebebänder wurden unter Reinraumbedingungen auf eine Kunststoffrolle aufgerollt und in eine Schutzhülle verpackt.
Länge: 32,9 m
Verschiedene Farben erhältlich.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable