Furan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20594.0250 8.20594.1000
8.20594.0250EA 40.5 CHF
8.20594.0250 8.20594.1000
Furan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Furan
Formel: C₄H₄O
MW: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 31.4
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0.9371 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –50 °C
MDL Number: MFCD00003222
CAS-Nummer: 110-00-9
EINECS: 203-727-3
UN: 2389
ADR: 3 I
Merck Index: 13,04317

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 68.07 g/mol
Boiling Point 32 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 670 hPa (20 °C)
Flash Point -36 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 14.3 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 390 °C
Saturation concentration 1870 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR