2-tert-Butyl-4-methoxyphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20246.0100 8.20246.9025 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
8.20246.0100EA 52.3 CHF
8.20246.0100 8.20246.9025 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Siedepunkt: 267…269 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 60…61 °C
Dichte: 1.0587 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040484
CAS-Nummer: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 48 - 63 °C
Molar Mass 180.25 g/mol
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (105 °C)
Flash Point 130 °C
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable