Salicylsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18731.0100 8.18731.1000 8.18731.9050
8.18731.0100EA 40.6 CHF
8.18731.0100 8.18731.1000 8.18731.9050
Salicylsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 157…159 °C
Dichte: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 157 - 159 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Boiling Point 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 27 hPa (211 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.443 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR