Silbertrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14325.0005 8.14325.0025
8.14325.0005EA 103 CHF
8.14325.0005 8.14325.0025
Silbertrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Silbertrifluormethansulfonat
Formel: CAgF₃O₃S
MW: 256.94 g/mol
Melting Pt: 356
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR