18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 31 CHF
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264.32 g/mol
Siedepunkt: 396
Melting Pt: 37…39 °C
Dichte: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 109
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR