Titan(III)chlorid 30% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: Titanium trichloride

MQ200

8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
8.08308.0100EA 83.5 CHF
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
Titan(III)chlorid 30% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
MW: 154.24 g/mol
Siedepunkt: 960
Melting Pt: 440
Dichte: 1.32
MDL Number: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR