Tetrabutylzinn zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyms: Tetrabutylstannane, Tetra-n-butyltin

MQ200

8.08278.0025 8.08278.0100
8.08278.0025EA 30.6 CHF
8.08278.0025 8.08278.0100
Tetrabutylzinn zS, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylzinn
Formel: C₁₆H₃₆Sn
MW: 347.17 g/mol
Siedepunkt: 145
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009422
CAS-Nummer: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1 III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.008 g/l (20 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 347.15 g/mol
Boiling Point 140 °C (10 hPa)
Vapor Pressure 0.0014 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4742 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR