3-Buten-2-on Stabilised zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone

Stabilization: Hydrochinon
MQ200

8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 75.1 CHF
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
3-Buten-2-on Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-on
Formel: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 81.4
Melting Pt: –7 °C
Dichte: 0.8636 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –7 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008777
CAS-Nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR