N,N-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine

MQ200

8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
8.03215.0005EA 28.4 CHF
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
N,N-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Siedepunkt: 146
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 36
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008176
CAS-Nummer: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8 (3) II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 36 °C
Explosion Limit 0.7 - 8.4 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR