Dibutylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyms: Di-n-butyl ether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02892.2500 8.02892.9150
8.02892.2500EA 175 CHF
8.02892.2500 8.02892.9150
Dibutylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibutylether
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Siedepunkt: 141
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.767 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009461
CAS-Nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01568

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 140 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Flash Point 37 - 38 °C
Refractive Index 1.3985
Explosion Limit 0.9 - 8.5 %(V)
Density 0.769 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 175 °C
Water absorption 300 mg/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR