1-Bromoctan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 1-Octyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01969.0250
8.01969.0250EA 109 CHF
8.01969.0250
1-Bromoctan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Bromoctan
Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
MW: 193,13 g/mol
Siedepunkt: 198…201 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00000276
CAS-Nummer: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.002 g/l (20 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 193.12 g/mol
Boiling Point 201 - 202 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.47 hPa (25 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.4503 (25 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)