Mikroplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® iD5

Lieferant: Molecular Devices
ID5-STD ID5-BL-INJ ID5BLINJSCACA3 ID5-BL ID5-INJ ID5BLSCACAD3 ID5INJSCACAD3 ID5BLINJSCACAD ID5-BL-SC-ACAD ID5INJSCACAD
735-0358EA 0 CHF
735-0358 735-0378 MLDVID5BLINJSCACA3 735-0377 735-0379 MLDVID5BLSCACAD3 MLDVID5INJSCACAD3 MLDVID5BLINJSCACAD MLDVID5-BL-SC-ACAD MLDVID5INJSCACAD
Mikroplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® iD5
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® iD5 Multi-Mode-Microplate Reader ist eine vollständige Lösung zur Erweiterung Ihrer Forschungskapazitäten und verfügt über integrierte Lesemodi für Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF) und Fluoreszenzpolarisation (FP). Darüber hinaus kann das SpectraMax® iD5 erweitert werden, um Lumineszenzmessungen durch den Boden der Platte, TR-FRET-, HTRF®-, BRET-, duale Luciferase-Reporter-Assays mit Injektoren und Western Blot-Erkennung zu ermöglichen.

  • Mit dem großen Touchscreen lassen sich Protokolle einfach
More Product Information
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Modell SpectraMax® iD5
Environmentally Preferable
Lichtquelle Xenon-Flash-Lampe
Messmodi Abs, FI, Lum, TRF, FP, FRET and TR-FRET (endpoint and kinetic reading); Abs, FI, Lum, TRF (spectral scanning)
Detektor Photomultiplier-Röhren und/oder Photodiode
Wellenlängenbereich 230 - 1000 nm
Wellenlängenauswahl 1,0 nm-Schritte
Wellenlängengenauigkeit ±2,0 nm
Wavelength bandwidth 4,0 nm
Inkubationsbereich 5 °C above ambient to 65 °C
Photometrischer Bereich 0 - 4,0 OD
Plattentypen 6 – 384-Well-Platten
Schüttelbewegung Linear, orbital and double orbital
Temperaturgenauigkeit ±1 °C @ 37 °C
Temperature uniformity ±0,75 °C
B×T×H 532×598×401 mm
Gewicht 40 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR