VWR®, Mehrlagige Zellkulturkolben, 3 Lagen, 5 Lagen
Lieferant: VWR Collection
734-3415EA 177 CHF
734-3415 734-3416 734-3417 734-3418
VWR®, Mehrlagige Zellkulturkolben, 3 Lagen, 5 Lagen
Kolben Zellkulturkolben
Mehrlagige Zellkulturkolben ermöglichen schneller und einfacher mehr Zellen zu züchten und so den Zellkultur-Workflow produktiver zu gestalten.
  • Gleichmäßige Medienverteilung über alle Schichten für homogenes Zellwachstum
  • Das flexible Design ermöglicht das Ausgießen oder Absaugen/Gewinnen von Zellen mithilfe einer Pipette
  • Konsistente Oberflächenbehandlung für vorhersehbare Vergrößerung
  • Optisch klare Markierungen heben die eingeprägten Graduierungen deutlich hervor
  • Frei von DNase/RNase und nicht pyrogen
  • Sterilisiert durch Bestrahlung SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M