VWR®, Rollerflaschen
Lieferant: VWR Collection
734-2749EA 377 CHF
734-2749 734-2750 734-2752 734-3248 734-3249 734-3250 734-3251 734-3368 734-3369
VWR®, Rollerflaschen
Flaschen Rollerflaschen
Diese Rollerflaschen sind die optimalen Gefäße für die Massenkultivierung von Zellen, indem sie deren Wachstum und Vermehrung fördern, und eignen sich für Anwendungen in der Forschung und Produktion, einschließlich der Kultivierung von Säugetierzellen zur Virusvermehrung und Produktion von Biopharmazeutika.
  • Verschlüsse sind gerändelt, um einen festen Griff zu bieten
  • Zwei verschiedene Verschlussformen können in offenen und geschlossenen Systemen verwendet werden
  • Jede Flasche ist mit Siebdruckgraduierungen versehen
  • Nicht pyrogen
  • Temperaturbereich: –20 bis +50