VWR®, Zellkulturträger in Kulturschalen
Lieferant: VWR Collection
734-2973EA 285 CHF
734-2973 734-2974 734-2975 734-2976
VWR®, Zellkulturträger in Kulturschalen
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
VWR® Zellkulturträger bestehen aus hochtransparentem, hochfestem, unzerbrechlichem PET in medizinischer Qualität. Nur die Oberfläche des Zellkulturträgers weist eine hydrophile Behandlung auf, sodass adhärente Zellen leicht wachsen. Die Oberfläche der umgebenden Kulturschale ist dagegen hydrophob, was das Wachstum adhärenter Zellen erschwert.
  • Gute Transparenz und Lichtdurchlässigkeit des Zellkulturträgers, sodass sich Zellen unter einem Licht- oder Fluoreszenz-Mikroskop gut beobachten lassen
  • Die Verwendung mehrerer Zellkulturträger in einer Kulturschale