VWR®, Zellkulturflaschen unbehandelt oder behandelt, steril
Lieferant: VWR Collection
734-2311EA 224 CHF
734-2311 734-2310 734-2312 734-2313 734-2314 734-2315 734-2316 734-2309 734-2600 734-2601 734-2783 734-2784 734-2785 734-2786 734-2787 734-2788 734-2789 734-2790 734-2791 734-2792 734-2804 734-2805 734-2806 734-2807 734-2808 734-2809 734-2810 734-2811 734-2812 734-2813 734-3252 734-3253 734-3265 734-3266 734-3419 734-3420
VWR®, Zellkulturflaschen unbehandelt oder behandelt, steril
Kolben Zellkulturkolben
Zell- und Gewebekulturflaschen eignen sich hervorragend für Zellenwachstum.
  • Mit fünf verschiedenen Wachstumsflächen erhältlich
  • Ebene und riefenfreie Flaschenoberfläche für einen maximal nutzbaren Wachstumsbereich
  • Zwei verschiedene Verschlusstypen können in offenen und geschlossenen Systemen verwendet werden
  • Innovativer schräger Hals erleichtert den Zugriff mit Pipette und Zellschaber
  • Dreieckiges Kopfteil mit breiter Basis bietet Stabilität
  • Leicht zu stapeln
  • Mattierter Bereich in der Nähe des Halses für einfaches Markieren/Beschriften
  • Eingravierte