VWR®, Zellkultureinsatzplatten, PET
Lieferant: VWR Collection
734-2747EA 336 CHF
734-2747 734-2748 734-2719 734-2723 734-2724 734-2725 734-2730 734-2734 734-2735 734-2736 734-2741 734-2746 734-3261 734-3262 734-3263 734-3404 734-3405 734-3406
VWR®, Zellkultureinsatzplatten, PET
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Polyester, steril, mit Deckel. Diese Platten mit Einsätzen verfügen über eine dünne, mikroskopisch transparente Polyestermembran, die für Gewebekulturen behandelt ist und optimale Zellhaftung und optimales Wachstum ermöglicht.
  • Bietet ausgezeichnete Sichtbarkeit der Zellen unter Phasenkontrastmikroskopie
  • Ermöglicht die Beurteilung der Zelllebensfähigkeit und Monoschichten-Bildung
  • Mit 6-, 12- oder 24- Well-Platten bestückt
  • Erhältlich in fünf Porengrößen von 0,1 bis 8,0 µm
  • Nicht pyrogen
  • Sterilisiert durch Elektronenstrahlbestrahlung
Temperaturbereich: –20More Product Information