Bioreaktor, Wheaton® CELLine™
Lieferant: DWK Life Sciences
WCL0350-5 WCL1000-1 WCL1000-3 WCL1000AD-1 WCL1000AD-3 WCL0350-1
734-2632EA 3260 CHF
734-2632 392-1007 734-2631 392-1008 734-2633 392-1000
Bioreaktor, Wheaton® CELLine™
Bioreaktoren
CELLine™ ist ein Einweg-Bioreaktor mit zwei Fächern aus durchsichtigem, reinen PS und einem Gasaustauschboden aus einer geformten Silikonmembran, die eine 0,2-µm-Belüftungsbarriere bietet. Die Fächer sind durch eine semipermeable 10-kDa-Celluloseacetatmembran getrennt und werden einzeln auf Unversehrtheit geprüft. CELLine™ classic (CL) ist ideal für Laboranwendungen mit Zellen in Suspension oder adhärenten Zellen in Verbindung mit Mikrocarriern geeignet. Das Gerät ist zur Kultivierung von Hybridomen und vielen anderen Zelltypen (z. B. CHO-, NSO- und SF-Zellen) optimiert. CELLine™ adhere (AD)More Product Information