IVF-Kulturschalen, Costar®
Lieferant: Corning
3260
734-1542EA 1230 CHF
734-1542
IVF-Kulturschalen, Costar®
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Optisch klares, PS, IVF-Kulturschalen mit zentralem 20-mm-Well. Innere Wells nehmen 3 ml Nährmedien auf, die äußeren 10 ml.
  • 45° Neigung leitet Oozyte/Embryo in die Mitte des Wells
  • Abstehender Bodenrand schützt optische Flächen vor Kratzern
  • Behandelt für optimale Zellhaftung
  • Gammasterilisiert
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
Product is strictly not for human use. The center well dish is a Class I medical device and should never be used in applications which require the product to be certified as a Class II or Class III medical device.