PCR-Gefäße und Kappenstreife, "Low Profile", 0,2 ml
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-0771 AB-0772 AB-0773 AB-0849 AB-0776 AB-0777 AB-0778 AB-0775 AB-0771/W AB-1770 AB-1771
732-4872EA 190 CHF
732-4872 732-4873 732-4874 732-4895 732-4877 732-4878 732-0885 732-4876 731-0273 732-2588 732-1362
PCR-Gefäße und Kappenstreife, "Low Profile", 0,2 ml
Röhrchen PCR-Gefäße
PP. Das niedrige Profil der Gefäßwand verringert den Zwischenraum zwischen dem Heizdeckel des Thermocyclers und der Probe. Dies verhindert die Kondensation an der Gefäßwand, wodurch die Reduzierung des PCR-Volumens vermieden und die Effizienz der Reaktion erhöht wird.
  • Vorhanden als 8er oder 12er Thermo-Gefäßestreifen, mit oder ohne flachen oder gewölbten Deckel
  • Geeignet für 0,2 ml Thermocycler-Blöcke
  • Maximaler Inhalt bei geschlossenem Gefäß: 0,15 ml
  • Mit A-H beschriftete Endstreifen (8er Streifen) und mit 1 - 12 beschriftete Endstreifen (12er Streifen)
  • Frei
More Product Information