VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cyclers
Lieferant: VWR Collection
732-1359EA 4960 CHF
732-1359 732-3428 732-3482 732-3658 732-3657
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cyclers
PCR-Cycler
Die XT-Familie der VWR® Collection PCR-Thermocycler kombiniert Anregungen von Kunden mit technischen Innovationen und vereint diese in einem kompakten Design, das auf nahezu jede Arbeitsfläche passt und sich durch einen sehr leisen Betrieb auszeichnet. Acht Peltier-Elemente ermöglichen kürzeste Laufzeiten und die präzise Rampen-Steuerung des 96-Well Blocks, der auch mit Gradientenfunktion zur Verfügung steht. Moderne Technologie nutzend, können XT Thermocycler per Ethernet verbunden und durch einen primary XT⁹⁶ Cycler, einen PC oder ein mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet) ferngesteuertMore Product Information