Filterspitzen, peqGOLD SafeGuard™
Lieferant: VWR Peqlab
732-2964EA 150 CHF
732-2964 732-2963 732-2962 732-2961 732-2967 732-2966 732-2970 732-2965 732-2968 732-2969
Filterspitzen, peqGOLD SafeGuard™
Pipettenspitzen
Die Mikroporentechnologie der SafeGuard™ Filterspitzen basiert auf der extrem hohen Hydrophobizität des Filters und macht so den Zusatz von Additiven überflüssig. Dadurch können keine Fremdstoffe in die Probe gelangen. Da der Filter bei Flüssigkeitskontakt nicht aufquillt und somit nicht luftundurchlässig wird, kann die Probe jederzeit vollständig aus der Pipettenspitze zurückpipettiert werden.
  • Zertifiziert frei von RNasen, DNasen, humaner DNA, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
  • Spitzen verhindern den Austausch von Aerosolen zwischen Pipette und
More Product Information