PCR-Platten, 384-Well, Armadillo™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-3384 BC-2384 AB-3384/Y AB-3384/R AB-3384/O AB-2384 AB-3384/B BC-2384/O AB-2384/Y AB-2384/R AB-2384/O AB-2384/G AB-2384/B AB-3384/G BC-3384/G BC-3384/Y BC-2384/B BC-3384/O BC-2384/G BC-3384/B BC-3384 BC-2384/Y BC-2384/R BC-3384/R
732-1579EA 527 CHF
732-1579 732-1583 732-2808 732-2807 732-1582 732-1575 732-1580 732-1586 732-2792 732-2791 732-1578 732-1577 732-1576 732-1581 732-1589 732-2822 732-1584 732-1590 732-1585 732-1588 732-1587 732-2800 732-2799 732-2821
PCR-Platten, 384-Well, Armadillo™
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Armadillo™ 384-Well-PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonatrahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells, um unter allen Bedingungen eine hervorragende thermische Zyklusleistung ohne Verformung zu bieten. Alle Formate sind mit klaren oder weißen Wells erhältlich und gewährleisten so die höchste Empfindlichkeit für alle PCR- und qPCR-Reaktionen.
  • Optisch klarer Rand erleichtert die Visualisierung von Flüssigkeiten und das Stapeln in automatisierten Handhabungssystemen
  • Erhöhtes Randdesign bietet eine verbesserte Welloberfläche und verbessert
More Product Information