UV-Untersuchungslampen, PL Compact
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0021-10 95-0016-15 95-0018-03 95-0017-10 95-0019-03
732-0859EA 630 CHF
732-0859 733-2366 730-1525 732-0858 730-1526
UV-Untersuchungslampen, PL Compact
Beleuchtung UV-Lampen
Diese kompakten aus haltbarem, leichtem Kunststoff 4 W-UV-Lampen, sind als Handgerät oder in Kombination mit einem optionalen Stativ auch für die freihändige Bedienung einsetzbar. Für eine große Vielfalt an Anwendungsgebieten geeignet, inklusive die Fluoreszenz von gefärbten Gelen und für die Sterilisation. Einfacher und bequemer Wechsel von UV-Röhren und Filtern.
  • Leichtgewichtiges und einfach zu bedienendes Lampen-Design
  • Ein-/Ausschalter bequem erreichbar an der Rückseite der Lampe
  • Erhältliche Modelle umfassen 254 nm Kurzwelle, 365 nm
More Product Information