VWR®, UV Transilluminatoren für VWR® Imager System
Lieferant: VWR Collection
730-1461EA 1340 CHF
730-1461 730-1462 730-1463 730-1480 730-1481 730-1472 730-1473 730-1474 730-1475 730-1476 730-1477 730-1478 730-1479 730-1483 730-1482 730-0497
VWR®, UV Transilluminatoren für VWR® Imager System
Transilluminatoren UV-Transilluminatoren
Alle VWR® Transilluminatoren lassen sich für einen einfachen Zugriff herausziehen und bieten eine sehr gleichmäßige Beleuchtung. Die für die Verwendung mit dem VWR® Imager System vorgesehenen Modelle haben auch variable Intensitätseinstellungen.
  • Auswahl an Filtergrößen
  • Sicherheitsabschaltung (in der Dunkelkammer)
  • Auswahl verschiedener/mehrerer Wellenlängen verfügbar
  • In der Tischversion mit Schutzdeckel erhältlich
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable