VWR®, Vorbereitete Objektträger: Süßwasserpflanzen (Kryptogame)
Lieferant: VWR Collection
720-2925EA 55.1 CHF
720-2925
VWR®, Vorbereitete Objektträger: Süßwasserpflanzen (Kryptogame)
Objektträger Dauerpräparate
Vorbereitete Objektträger von Süßwasserpflanzen (Kryptogame), einschließlich.
  • Drei verschiedene Bakterienabstriche
  • Rhizopus nigricans (Schimmelpilz) (w.b.)
  • Penicillium (w.b.)
  • Aspergilus (w.b.)
  • Hefe (w.b.)
  • Flechte (s.)
  • Volvox (w.b.)
  • Spirogyra, Konjugation (w.b.)
  • Porphyra (Meersalat) (w.b.)
  • Marchantia thallus (s.)
  • Marchantia antheridiophore (l.s.)
  • Marchantia archegoniophore (l.s.)
  • Moos, Protonema (w.b.)
  • Moos, Antheridien (c.s.)
  • Farnprothallium, junger Sporophyt (w.b.)
(s.) = Schnitt, (l.s.) = Längsschnitt, (c.s.) = Querschnitt, (w.b.) = Totalpräparat.