IP ActivFlo Biopsy III-Kassetten, lose
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
39LC-625-1 39LC-625-5 39LC-625-10 39LC-625-11 39LC-625-2 39LC-625-3 39LC-625-6 39LC-625-7 39LC-625-8 39LC-625-9 39LC-625-4
720-2363EA 269 CHF
720-2363 720-2662 720-2652 720-2654 720-2656 720-2658 720-2664 720-2666 720-2668 720-2670 720-2660
IP ActivFlo Biopsy III-Kassetten, lose
Einbettkassetten Biopsiekassetten
IP ActivFlo Biopsy III-Kassetten haben das patentierte 'Fluidic Flow' Porendesign für maximalen Reagenzienaustausch. Mit einer Porengröße von 0,26 mm weisen die Kassetten ein innovatives V-förmiges Porendesign auf, das Flüssigkeit nach innen zieht und Luft nach außen drückt. Durch die abgeschrägten Kassettenwände entsteht ein Korb für kleine Gewebeproben. Diese einteiligen Kassetten mit „brechbaren“ Deckeln sind für den Leica IP C Kassettendrucker konzipiert und haben eine Druckfehlerquote von <1%.
  • Erhältlich in losen Verpackungen zum einfachen Einlegen in den Drucker