IP ActivFlo Biopsy II-Kassetten
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
39LC-610-1-L
720-2651EA 363 CHF
720-2651
IP ActivFlo Biopsy II-Kassetten
Einbettkassetten Biopsiekassetten
IP ActivFlo Biopsy II-Kassetten haben das patentierte „Fluidic Flow“ Porendesign für maximalen Reagenzienaustausch. Mit einer Porengröße von 0,67 mm weisen die Kassetten ein innovatives V-förmiges Porendesign auf, das Flüssigkeit nach innen zieht und Luft nach außen drückt. Durch die abgeschrägten Kassettenwände entsteht ein Korb für kleine Gewebeproben. Diese einteiligen Kassetten mit „brechbaren“ Deckeln sind für den Leica IP C Kassettendrucker konzipiert und haben eine Druckfehlerquote von <1 %.
  • Erhältlich in versiegelten Verpackungen zum einfachen Einlegen in den Drucker